Learn More
Bollé Safety Superblast Schutzbrille
23.74 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23287" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23287" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Modell:
SUPBLAPSIP
SUPBLCLAV3.
SUPBLCLAVE
SUPBLEPSI
Beschreibung
- Flexibler und transparenter Rahmen für mehr Komfort
- Intuitive und einfache Montage des Visiers an der Schutzbrille
- PLATINUM™-Beschichtung
Spezifikation
Höhe (angloamerikanisch) | 3,8 in. |
Höhe (metrisch) | 9,7 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 3,8 in. |
Breite (metrisch) | 9,7 cm |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen [geschlossen] |
Rahmenfarbe | Weiß |
Modell | SUPBLCLAV3. |
Gewicht (angloamerikanisch) | 3,6 oz. |