Learn More
SP Bel-Art™ Stirring Bars Spinbar™
Multi-faceted shape provides greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing when compared to the smooth surface of cylindrical bars
9.80 CHF - 42.40 CHF
Spezifikation
Form Achteck
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16438485
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SP Bel-Art™
F37110-1308
13 mm 8 mm
17.45 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16458485
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SP Bel-Art™
F37110-2208
22 mm 8 mm
30.20 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16468485
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SP Bel-Art™
F37110-2508
25 mm 8 mm
30.20 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16488485
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SP Bel-Art™
F37110-3808
38 mm 8 mm
39.75 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16498485
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SP Bel-Art™
F37110-3810
38 mm 10 mm
42.40 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16408495
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SP Bel-Art™
F37110-5108
51 mm 8 mm
22.25 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16418495
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SP Bel-Art™
F37110-5110
51 mm 10 mm
35.70 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16448485
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SP Bel-Art™
F37110-1608
16 mm 8 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16478485
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SP Bel-Art™
F37110-2908
29 mm 8 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16428495
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SP Bel-Art™
F37110-7613
76 mm 13 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • With pivot ring for better mixing conditions
  • Alnico magnet encapsulated with PTFE™ brand PTFE coating
  • FDA Grade, USP Class VI
  • Good chemical compatibility
  • Autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
Achteck