Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Bio Spachtel
Mit dem Probenspachtel lassen sich dickflüssige Medien, wie Pasten oder Cremes, auftragen, verteilen oder glatt streichen. Der Spachtel gelangt leicht in die Ecken verschiedener Behälter und eignet sich zum Ausschaben von Schüsseln, zum Entfernen von Rückständen oder zum Abstreifen von Dosierlöffeln.
33.75 CHF - 83.85 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Menge | 100 |
Zertifizierung/Konformität | Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften |
Einwegprodukt | Ja |
Produkttyp | Probenehmer |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17250624
|
Buerkle™
5379-1035 |
Steril |
83.85 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17200624
|
Buerkle™
5379-0035 |
Unsteril |
33.75 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Die formstabile lange Kante des Kunststoffschabers ist ideal, um viskose Medien zu schneiden. Eine kleine Spitze an der langen Kante kann zum Aufreißen, beispielsweise von Verpackungsfolie, eingesetzt werden. Zudem eignet sich der Schaber zum Rühren und Vermengen.
- Bio-PE, weiß, flexibel und bruchfest
- Für den Einmalgebrauch
- Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
- Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
- Lieferbar als Großpackung zu 100 Stück oder Pack á 100 Stück einzeln verpackt und strahlensterilisiert.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften | |
Probenehmer | |
20 mm | |
192 mm |
100 | |
Ja | |
70 mm | |
Bio-PE |