Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Blauer Apothekerspatel
Kann zum Auftragen, Verteilen oder gleichmäßigen Verstreichen viskoser Medien wie Pasten und Cremes verwendet werden. Der Spatel reicht leicht in die Ecken und Rundungen verschiedener Behälter und eignet sich zum Auskratzen von Schüsseln, Entfernen von Rückständen oder Abwischen von Bürkle Dosierlöffeln.
Marke: Buerkle™ 5378-3035
66.71 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.83300kg
Beschreibung
- Die formstabile lange Kante des Kunststoffschabers eignet sich ideal zum Schneiden viskoser Medien.
- Eine kleine Spitze an der langen Kante kann zum Aufreißen verwendet werden, z. B. für Verpackungsfolien.
- Der Schaber eignet sich auch zum Rühren und Mixen.
- PS, blau
- Kann als Teil des HACCP/IFS/BRC-Fremdobjektmanagements verwendet werden
- Besonders in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie
- Zum einmaligen Gebrauch
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
- 100 Stück, einzeln verpackt und strahlensterilisiert
Spezifikation
100 | |
Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften | |
Probenehmer | |
Polystyrol |
Nicht autoklavierbar | |
Ja | |
70 mm | |
192 mm |