Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Thermoelement-Allzwecksonden für Durchdringung
Die Universalpenetrationssonden sind für weiche und halbweiche Materialien konzipiert
Marke:  Cole-Parmer™ 08500-65
Additional Details : Gewicht : 0.06000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11795248
  • 66.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Designed to measure the temperature at the surface without perpetrating the material. Cole-Parmer™ Probes for Oakton™ Thermocouple Thermometers are ideal for monitoring flat surfaces such as hot plates, furnaces or molds.
  • Reaktionszeit: 2 Sekunden oder länger
  • ABS-Griffe verfügen über eine leichte Bauweise für einfache Handhabung und Langlebigkeit
  • Die Sondengriffe verfügen über eine Zugentlastungsfeder, die die Kabelverbindung vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen und Ziehen schützt
  • Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Ministeckern geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb und Typ T blau
  • Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich
Serviceleistungen
6 Monate
Spezifikation
Spezifikation
0.09 in.
Innenseiten von weichen oder halbweichen Materialien
Einstechsonde, Typ T
1650 °F
−418 °F
-418 ° bis +1650 °F
Thermoelementthermometer
2.3 mm
Glasgefüllte Nylongriffe, aufgespultes PVC-Kabel, Nylon
Typ T
900 °C
−250 °C
-250 °C bis +899 °C