Learn More
Blanco™ Stainless Steel Platform Trolley
Use to transport heavy, stacked items. Blanco™ Stainless Steel Platform Trolley has a flat, smooth tray that can be loaded with up to 400kg. The microplated surface makes maintenance simple. With protective bumpers, swivel castors with breaks, and a solid handle, maneuvering is secure and easy.
2461.00 CHF - 3948.50 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Trolley |
---|---|
Ausführung | Micropolished |
Aufnahmevermögen | Stacked items |
Enthält | Platform, handle |
Material | Stainless Steel |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Tragkraft (metrisch) | Radtyp | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Tragkraft (metrisch) | Radtyp | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11922778
|
Blanco™
572337 |
880 x 580 x 900 mm | 120 kg | Synthetic polyamide, fixed and swivel/brakes | All-round profile edge |
2524.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11912778
|
Blanco™
572329 |
605 x 780 x 840 mm | 100 kg | Synthetic polyamide, swivel and swivel/brakes | Flat, smooth surface |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
11962778
|
Blanco™
572336 |
1098 x 698 x 941 mm | 400 kg | Galvanized steel, fixed and swivel/brakes | All-round profile edge |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
11932778
|
Blanco™
572327 |
1045 x 780 x 840 mm | 250 kg | Synthetic polyamide, fixed and swivel/brakes | Flat, smooth surface |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
In the professional kitchen, catering industry or laboratory environment, platform trolleys are used to transport heavy, stacked items. These rigid-frame rectangular carts feature a single platform, stable castors, protective bumpers on the corner caps and a maneuvering handle.
- Constructed of 18/8 stainless steel that does not rust
- Platform trays have a contoured profiled edge or a flat smooth surface
- Upper surface: micro-plated for easy maintenance; Lower surface: soundproof coating
- Four castors: fixed or swivel (steering), two with brakes
- Galvanized steel or corrosion-resistant synthetic (in compliance with DIN 18867-8) castors
Spezifikation
Trolley | |
Stacked items | |
Stainless Steel | |
1 |
Micropolished | |
Platform, handle | |
4 |