Learn More
De Buyer™ Messkrug aus Edelstahl
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Beschreibung
- Graduierung in Schritten von 100 ml
- Schüttrand
- Breiter Fuß für höhere Stabilität
- Langlebig und widerstandsfähig gegen Verformungen
- Hygienisch und einfach zu reinigen
- Spülmaschinenfest
Spezifikation
Basisausführung | Breite Basis |
Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
Material | Edelstahl (ohne Typ) |
Ausführung | Schüttrand |
Höhe (metrisch) | 185 mm |
Enthält | Mit Griff und Fuß |
Graduated | Ja |
Modell | Großer Fuß |