missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spike-Probestandard Wasser für ICP, 17 Komponenten, Honeywell Fluka™

Marke:  Honeywell Fluka E2128-100ML

Additional Details : Gewicht : 0.10800kg Transport : UN number : 2031 Chem class : 8 Pack group : II

Artikelnummer. 16676063

  • 322.98 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.

Spezifikation

Spezifikation

Spike Sample Standard Water for ICP
1.08 g/cm3
100 mL
Standards für ICP und ICP-MS
<2
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote