Learn More
Natriumhydroxid-Lösung 0.1 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, erfüllt analytische Spezifikation von Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Catalog Number 10558050
74.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
68.37 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Karton
HDPE-Kunststoffflasche
1310-73-2
HNaO
39.997
3548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
Natrium;Hydroxid
[OH-].[Na+]
1310-73-2
HNaO
39.997
3548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
Natrium;Hydroxid
[OH-].[Na+]
HNaO, CAS-Nummer-1310-73-2, Aetznatron, Ascarit, Ätznatron, Soda, ätzend, Natronlauge, Natriumhydrat, Natriumhydroxid na OH, Natriumhydroxidlösung, weiß ätzend, 1 l, 100 °C, CHEBI:32145, farblos, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, Natrium;Hydroxid, 39,997, 39,997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Farbe Farblos
Siedepunkt 100°C
Schmelzpunkt 0°C
Menge 2.5 L
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Dampfdichte > 1.0
Physikalische Form Flüssig