Learn More
IKA™ Sieb MF 4.0, Maschenweite 4,0 mm
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Porengröße:
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Bestellinformation
Außendurchmesser, metrisch
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 4 mm |
| Typ | Sieb |
| US-Standard | No. 5 |
| Screen Size | 5 Mesh |
| Sieve Number | 5 |