Learn More
Kimberly-Clark™ SCOTT™ PERFORMANCE Standard-Toilettenpapierrollen
Bietet den Komfort des eigenen Zuhauses. Kimberly-Clark™ SCOTT™ PERFORMANCE Standardrollen-Toilettenpapier löst sich in kaltem Wasser auf, sodass Abflüsse nicht verstopft werden.
89.70CHF - 111.00CHF
Spezifikation
Produkttyp | Toilettenpapierrolle |
---|---|
Länge (metrisch) | 12 cm |
Breite (metrisch) | 9,5 cm |
Zertifizierung/Konformität | ISO 14001, ISO 9001, EU-Umweltzeichen und FSC-zertifiziert |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12611476
|
Kimberly-Clark™
8517 |
6 x 6 Rollen x 350 Blatt |
111.00CHF
36 Stück |
In Stock
Log in to see stock. |
|||||
12601486
|
Kimberly-Clark™
8519 |
8 x 8 Rollen x 350 Blatt |
89.70CHF
64 Rollen |
Estimated Shipment: 16-07-2024
Log in to see stock. |
|||||
Beschreibung
- Weißes, perforiertes, 2-lagiges Toilettenpapier
- Weich und saugfähig
- Löst sich in kaltem Wasser auf, damit die Kanalrohre nicht verstopfen
- Die Perforation ermöglicht einen wirtschaftlichen Verbrauch, der sich für Kosteneinsparungen und die Reduzierung der Abfallmenge eignet
- ISO 14001, ISO 9001, EU-Etikett und FSC-Zertifikat
- Ideal für Waschräume in Bürogebäuden und Hotels, die Wert auf Wirtschaftlichkeit legen
Spezifikation
Toilettenpapierrolle | |
9,5 cm | |
Weiß | |
2-lagig |
12 cm | |
ISO 14001, ISO 9001, EU-Umweltzeichen und FSC-zertifiziert | |
12 x 9,5 cm |