Learn More
Sartorius Vivacon™ 2 DNA-Konzentrator
Zentrifugeneinheiten für schnelle DNA-Konzentration und Pufferaustausch von 2 ml-Proben
217.00 CHF - 3265.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 50ng |
---|---|
Material | Schaft aus Polycarbonat, Filtratgefäß aus Polypropylen, Backspin-Fläschchen aus Polypropylen, Konzentratorabdeckung aus Polypropylen, Hydrosart Membran, O-Ring aus Silikon |
Filtrationsbereich | 0,95 cm2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | DNA-Konzentration, Entsalzung, Pufferaustausch, Fraktionierung |
Probentyp | DNA, Peptid |
Produktcode | Marke | MWCO | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | MWCO | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12693455
|
Sartorius
VN02H01 |
10 kDa | 25 pro Packung |
217.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11726355
|
Sartorius
VN02H02 |
10 kDa | 100/Packung |
790.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12313770
|
Sartorius
VN02H21 |
30 kDa | 25 pro Packung |
217.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11736355
|
Sartorius
VN02H22 |
30 kDa | 100/Packung |
790.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11760846
|
Sartorius
VN02H23 |
30 kDa | 500er-Packung | N/A | |||||
11744905
|
Sartorius
VN02H31 |
50000 | 25 pro Packung |
217.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11759255
|
Sartorius
VN02H32 |
50000 | 100/Packung |
780.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11779255
|
Sartorius
VN02H42 |
100000 | 100/Packung |
790.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11704905
|
Sartorius
VN02H91 |
2000 | 25 pro Packung |
217.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11780846
|
Sartorius
VN02H43 |
100000 | 500/Packung |
3265.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11769255
|
Sartorius
VN02H41 |
100000 | 25 pro Packung |
217.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11760706
|
Sartorius
VN02H92 |
2000 | 100/Packung |
790.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Vivacon 2 sind Zentrifugationsgeräte für die Aufkonzentrierung und den Pufferaustausch von DNA-Proben bis zu 2 ml. Um bei stark verdünnten Proben, z. B. forensischem Probenmaterial, optimale Ergebnisse zu erzielen, ist Vivacon 2 mit der patentierten Hydrosart™ Regenerierten Cellulosemembran ausgestattet. Diese verfügt über extrem niedrige unspezifische Bindungseigenschaften und garantiert einen hohen Durchfluss. Hohe Rückgewinnung und exzellente Reproduzierbarkeit werden ergänzt durch die anwendungsfreundliche Graduierung auf jeder einzelnen Einheit und dem aufgedruckten MWCO. Vivacon 2 verfügt über eine horizontal ausgerichtete Membran, die sich optimal sowohl für DNA-Fraktionierungsanwendungen (Primer-Entfernung) als auch für Protein-Fraktionierungsanwendungen (Peptid-Entfernung) eignet. Die Möglichkeit einer umgekehrten Zentrifugation verspricht eine vollständige Wiedergewinnung des Konzentrats in einem zweiten Schritt und ist besonders wichtig beim Arbeiten mit sehr stark verdünnten Proben.
- Einfache Anwendung in Festwinkelrotoren
- Geringbindendes Material
- Möglichkeit zur umgekehrten Zentrifugation
- Auf dem Gerät aufgedruckte Graduierung und MWCO
- Vollständige und hochgradig reproduzierbare Konzentratrückgewinnung
Spezifikation
50ng | |
0,95 cm2 | |
DNA, Peptid | |
2 mL | |
12.5 x 1.6 cm (4.92 x 0.62 in) | |
4.52 Zoll | |
11,5 cm | |
1,6 cm |
Schaft aus Polycarbonat, Filtratgefäß aus Polypropylen, Backspin-Fläschchen aus Polypropylen, Konzentratorabdeckung aus Polypropylen, Hydrosart Membran, O-Ring aus Silikon | |
DNA-Konzentration, Entsalzung, Pufferaustausch, Fraktionierung | |
Vivacon 2 DNA-Konzentrator | |
10 μl | |
4.92 Zoll | |
12,5 cm | |
0,62 in. |