Learn More
Sartorius™ Sartopore™2-Kapsel 0.2 μm Flüssigkeitsfilter
Für eine sichere Filtration zum günstigsten Preis. Sartorius™ Sartopore™ 2 Filterelemente mit 0.2 μm-Membran aus Polyethersulfon (PES) ermöglichen eine hochwirksame Filtration von Flüssigkeiten. Verwendbar als einlagige Membran mit hoher Flussrate oder als Spezialfilter zur Rückhaltung von Mykoplasma. Verschiedene Kombinationen mit unterschiedlicher Porengröße lieferbar.
Marke: Sartorius™ 5441307H4--SS--B
301.16 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21638" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Die leistungsstarken Flüssigkeitsfilter aus Polyethersulfon (PES) gewährleisten eine besonders wirtschaftliche und sichere Filtrationsleistung. Von einschichtigen Lösungen mit hohem Durchfluss bis zu spezifischen Filtern mit Mykoplasmarückhaltung bietet Sartopore™2 maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Prozessanforderungen. Lieferbar in einer Vielzahl an verschiedenen Porengrößenkombinationen.Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polyethersulfon (PES), asymmetrisch | |
Sterile | |
Zur Filtration von Biologika, Pharmazeutika, Zellkulturmedien, Komponenten und Puffern | |
19.05 mm Tri-Clamp 25 mm | |
5/Packung | |
63 mm |
ISO 9001, USP-Klasse VI | |
0.45/0.2 μm | |
0.015 m2 | |
Polypropylen | |
19.05 mm Tri-Clamp 25 mm | |
Filterkapseln |