Learn More
Merck Millipore RIPA Lysepuffer, 10x
Für den Einsatz bei Immunpräzipitation und Western Blotting. Merck™ RIPA Lysepuffer, 10X ist ein konzentrierter Lysepuffer, der durch eine 0.2-μm-Membran gefiltert und aseptisch verpackt wurde.
Marke: Merck Millipore 20-188
Additional Details : Gewicht : 0.11700kg
Beschreibung
Die Proteinextraktion und -aufreinigung ist eine der vielen Herausforderungen bei der Gewinnung eines qualitativ hochwertigen Lysats oder einer gereinigten Proteinprobe, die publikationsbereite Western Blot-Ergebnisse liefern. Die hochwertigen Reagenzien von Merck vereinen überragende Leistung mit erhöhter Geschwindigkeit, um die Exposition von Proteinen unter ungünstigen Bedingungen zu reduzieren. Das Resultat sind stabilere, intakte Proteine für die nachfolgende Analyse.
- Verwendung: Für die Lyse von Säugetierzellen
- Einen Teil 10x RIPA Lysepuffer in neun Teilen sterilem, destilliertem Wasser verdünnen
- Die Mischung rühren und mindestens zwei Stunden vor der Verwendung in einen Kühlschrank stellen
- Unmittelbar vor der Verwendung die Protease- und Phosphatase-Inhibitoren zugeben
- Durch eine 0.2-μm-Membran gefiltert und aseptisch verpackt
Sicherheit und Handhabung
- RIPA Lysis Buffer, 10X
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl) branched, deoxycholic acid