Learn More
Sartorius Quantitative Filter Papers
These Quantitative Papers are used for quantitative and gravimetric analyses as well as for pressure or vacuum filtration.
33.95 CHF - 57.00 CHF
Spezifikation
Format | Scheiben |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Anzahl pro Packung | 100/Packung |
Fit for Purpose | Zertifizierte Qualität |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Particle Retention | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Particle Retention | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15912860
|
Sartorius
FT-3-104-100 |
100 mm (3,9 in.) | 2 bis 3 μm |
33.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15942850
|
Sartorius
FT-3-103-100 |
100 mm (3,9 in.) | 3 bis 5 μm |
33.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15932860
|
Sartorius
FT-3-105-100 |
100 mm (3,9 in.) | 5 bis 8 μm |
33.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15962840
|
Sartorius
FT-3-101-142 |
142 mm (5,6 in.) | 12 bis 15 μm |
57.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15932880
|
Sartorius
FT-3-112-142 |
142 mm (5.6 in.) | 8 to 12 μm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Made of 100% cotton linters
- Ash-free (ash content ≤0.01% according to DIN 54370)
- Wet-strengthened
- Color-coded box for easy selection
- 100 discs per pack
Spezifikation
Scheiben | |
Unsteril | |
100/Packung | |
Zertifizierte Qualität |