Learn More
Bimsstein, BAKER™, J.T. Baker™
168.15 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
1 kg
Beschreibung
- Säurelösliche Stoffe: max. 6,0 %
- Eisen [Fe]: Test bestanden
- Wasserlösliche Substanzen: max. 0,20 %
Spezifikation
Verpackung | Glasflasche für Feststoffe |
Menge | 1 kg |
CAS | 1332-09-8 |
Schmelzpunkt | >500°C |
Summenformel | C28H37FO7 |
MDL-Nummer | MFCD00148147 |
InChI-Schlüssel | CIWBQSYVNNPZIQ-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | CCC(=O)OCC(=O)C1(OC(=O)CC)C(C)CC2C3CCC4=CC(=O)C=CC4(C)C3(F)C(O)CC12C |
IUPAC-Name | 2-[9b-fluoro-10-hydroxy-2,9a,11a-trimethyl-7-oxo-1-(propanoyloxy)-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethyl propanoate |
Molekulargewicht (g/mol) | 504.60 |