Learn More
Welch™ Hydrophobic Particulate, In-line Filter, DN 8
Der ökonomische Inline-Partikelfilter erhält die Sauberkeit und den ordnungsgemäßen Betrieb Ihrer Vakuumpumpe. Der Welch™ PTFE-Inline-Filter schützt Ihre Vakuumpumpe vor feinen Partikeln und Aerosolen bis zu 0.2 Mikrometer.
Marke: Welch™ 112555-04
Additional Details : Gewicht : 0.01800kg
Beschreibung
- Schützt die Vakuumpumpe vor Partikeln.
- 0.2 Micron Porengröße:
- PTFE-Filter
- Polypropylen-Gehäuse
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0,2 μm | |
PP | |
Inline-Filter, DN 8 |
PTFE | |
Partikelfiltration, Vakuumpumpe | |
Je 1 |