Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Becherglas mit Ausguss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Beschreibung
Nicht kontaminierend und inert gegenüber hochkorrosiven Reagenzien.
- Nicht benetzbar, leicht und temperaturbeständig bis 280 °C
- Gefräster Boden für gute Wärmeübertragung
- Einfach zu reinigen
- Geformter Ausguss für einfaches Ausgießen
- Isostatisch aus reinem PTFE geformt
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Außendurchmesser (metrisch) | 54 mm |
Oberer Durchmesser (metrisch) | 54mm |
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
Höhe (metrisch) | 68 mm |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 280 °C |
Typ | Messbecher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Nein |