Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Röhrchen
Wurden speziell für die Proteomik und andere Bereiche der Proteinforschung konzipiert, wo die Proteinkonzentration häufig sehr niedrig ist und Probenrückgewinnung damit für die Assay-Ergebnisse entscheidend ist.
118.00 CHF - 138.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Grau |
---|---|
Farbe | Farblos |
Einwegprodukt | Ja |
Anzahl pro Packung | 200 |
Verpackung | Beutel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15925180
|
Eppendorf™
0030122216 |
15 ml |
118.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15945180
|
Eppendorf™
0030122240 |
50 ml |
138.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Eppendorf LoBind Material garantiert maximale Probenrückgewinnung für verbesserte Assay-Ergebnisse
- Ohne Oberflächenbeschichtung (z. B. Silikon), um das Risiko einer Beeinflussung der Probe zu minimieren
- Chargen-zertifizierter Reinheitsgrad PCR-clean: frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern.
- Erhältlich im Röhrchen-, Mikroplatten- und Deepwell-Platten-Format für einfaches Skalieren
- Präzise Deckeldichtung zur Minimierung der Verdunstung
Spezifikation
Grau | |
Ja | |
Beutel | |
PCR-frei | |
Schraubverschluss | |
Ja |
Farblos | |
200 | |
Autoklavierbar | |
Konisch | |
Ja |