Learn More
Eppendorf™ Schutzfilter-Set
Designed for use with Eppendorf Reference™ 2, Eppendorf Research™ plus and Eppendorf Xplorer™ (plus) pipettes
Marke:  Eppendorf™ 4920623005
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Artikelnummer. 15254436
  • 18.40 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Available in a variety of colors
  • Protection Filter Sets include 10 filters and 1 filter sleeve
  • For fixed- and variable-volume pipettes
Spezifikation
Spezifikation
Violet
5 mL
10 filters with 1 filter sleeve
Protection filter
Für variable Pipette von 0.5 bis 5 ml