Learn More
WTW™ ProfiLine™ Cond 3110 Tragbare Konduktivitätsmessgeräte
Dieses zuverlässige tragbare Leitfähigkeitsmessgerät gewährleistet optimale Messungen in natürlichen Gewässern und Abwässern.
690.00 CHF - 1110.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) | ± 0,5 % des Maximalwerts ± 1 LSD |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für professionelle Außenmessungen, die entsprechende Dokumentation und Datenübertragungen erfordern |
Zellkonstante | Fixiert:0,475 cm–1/1cm–1, Kalibrierbar:0,450 bis 0,500 cm–1/0,585 bis 715 cm–1/0,800 bis 1.200 cm–1 |
Kalibrierpunkte | Technischer und NIST-Puffer von WTW mit 1, 2, 3-Punkt-Kalibrierung |
Bereich (Leitfähigkeit) | 0μS bis 1000 mS |
Produktcode | Marke | Kalibrierpunkte | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kalibrierpunkte | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10414885
|
WTW™
2CA101 |
Technischer und NIST-Puffer von WTW mit 1-, 2-, 3-Punkt-Kalibrierung | Messgerät mit Transportkoffer einschließlich 4-Elektroden-Leitfähigkeitszelle TetraCon™ 325, Standardlösung 1413μ S/cm bei 25 °C, Stativ, Messbecher, Kurzanleitung, CD-ROM und Batterien |
1110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10732454
|
WTW™
2CA100 |
Technischer und NIST-Puffer von WTW mit 1, 2, 3-Punkt-Kalibrierung | Einzelnes Gerät mit Kurzanleitung, CD-ROM und Batterien |
690.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Robustes und wasserfestes Messgerät für portable Leitfähigkeitsmessungen
- Zuverlässiges Leitfähigkeitsmessgerät mit automatischer nIF-Temperaturkompensation nach DIN EN 27888 für Routinemessungen in natürlichen Gewässern und Abwässern
- Mit automatischem Temperaturausgleich nlF
- Inklusive Messgerät mit Tragetasche und 4-Elektroden-Leitfähigkeitszelle TetraCon®, 325, Standardlösung 1413&mu, S/cm bei 25°,C, Ständer, Becher, Kurzanleitung, CD-ROM und Batterien
- Für professionelle Feldmessungen, die Dokumentation und Datenübertragung erfordern
Spezifikation
± 0,5 % des Maximalwerts ± 1 LSD | |
Fixiert:0,475 cm–1/1cm–1, Kalibrierbar:0,450 bis 0,500 cm–1/0,585 bis 715 cm–1/0,800 bis 1.200 cm–1 | |
0μS bis 1000 mS | |
Automatisch | |
0.1 g/l (ppt) | |
0.1 | |
LCD | |
67 | |
3 Jahre | |
4 x 1,5 V AA oder 4 x 1,2 V NiMH-Akku | |
Tragbares Leitfähigkeitsmessgerät | |
7.9 cm | |
NiMH |
Für professionelle Außenmessungen, die entsprechende Dokumentation und Datenübertragungen erfordern | |
Technischer und NIST-Puffer von WTW mit 1, 2, 3-Punkt-Kalibrierung | |
0,001, 0,01, 0,1 mS | |
0 bis 70 ppt | |
±0.2 % der Originalgröße | |
±0.1°C | |
CE | |
0.6 kg | |
Kond. 3110 | |
–5 °C bis 105 °C | |
17.7 cm | |
5.7 cm |