Learn More
Parker Hannifin™ 12 MONTH PM KIT (COMPRESSOR) 230V 230V
Marke:  Parker Hannifin™ 606272253
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 12611601
  • 2135.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Kompressor (2 x), Schwingungsdämpfer mit Befestigungen (8 x), Antivibrations-Druckfeder (8 x), Winkelstück 3/8 in. auf 12 mm mit Anschlüssen (2 x), Winkelstück 3/8 in. auf 8 mm, schwarzer Nylonschlauch 12 mm (2 x 0,35 m), weißer PTFE-Schlauch 8 mm (1,1 m) und 3-Wege-Verbindungsstück.
12 Monate Serviceleistungen – Wartungs-Kit für 230 V-Kompressor