Learn More
Haldenwanger™ Hirsch-Trichter aus Porzellan
Mit perforierter fester Filterplatte
Marke:  Haldenwanger™ 126/5/0
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10717211
  • 51.89 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Filterdurchmesser 9, 17, 28 nach DIN 12905. Glasiert, mit fester Siebplatte.
φ Filter: 9mm
Höhe: 40mm
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
9 mm
Mit fester Filterplatte
Hirsch-Trichter
45 mm
9 mm