Learn More
Fisherbrand™ Büchner-Trichter aus Porzellan
Ausgezeichnet zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor geeignet. Fisherbrand™ Büchner-Trichter aus Porzellan ermöglichen eine schnelle und einfache Druckfiltration.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 2.37600kg
Beschreibung
- Weißes Porzellan
- Lieferbar für verschiedene Volumen und Filterdurchmesser
- Zu den Anwendungen gehört das Sammeln von rekristallisierten Verbindungen
- Ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit
Spezifikation
2000 ml | |
185 mm | |
117 mm | |
Büchner-Trichter |
Porzellan | |
185 mm | |
Je 1 |