Learn More
Fisherbrand™ Büchner-Trichter aus Porzellan
Ausgezeichnet zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor geeignet. Fisherbrand™ Büchner-Trichter aus Porzellan ermöglichen eine schnelle und einfache Druckfiltration.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.15480kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11797325
  • 87.50 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Weißes Porzellan
  • Lieferbar für verschiedene Volumen und Filterdurchmesser
  • Zu den Anwendungen gehört das Sammeln von rekristallisierten Verbindungen
  • Ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
80 ml
55 mm
64 mm
Büchner-Trichter
Porzellan
55 mm