Learn More
Fisherbrand™ Büchner-Trichter aus Porzellan
Ausgezeichnet zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor geeignet. Fisherbrand™ Büchner-Trichter aus Porzellan ermöglichen eine schnelle und einfache Druckfiltration.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 1.58400kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11747335
  • 266.06 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Weißes Porzellan
  • Lieferbar für verschiedene Volumen und Filterdurchmesser
  • Zu den Anwendungen gehört das Sammeln von rekristallisierten Verbindungen
  • Ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
1080 ml
150 mm
96 mm
Büchner-Trichter
Porzellan
150 mm