Learn More
Eppendorf™ 384-Well Twin Tec PCR-Mikrotiterplatte aus Polypropylen, U-Form
In automatisierten Systemen verwendbar. U-förmige innere Well-Kontur für einfache Identifizierung
256.00 CHF
Spezifikation
Barcode | Inklusive Barcode |
---|---|
Material | Polypropylen |
Anzahl Wells | 384 |
Gesamtvolumen (metrisch) Well | 45 μl |
Wellform | U |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10374173
|
Eppendorf™
0030128532 |
Blau |
256.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10573035
|
Eppendorf™
0030128508 |
Durchsichtig |
256.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10394423
|
Eppendorf™
0030128524 |
Grün |
256.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10562065
|
Eppendorf™
0030128540 |
Rot |
256.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10131982
|
Eppendorf™
0030128516 |
Gelb |
256.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Description
In automatisierten Systemen verwendbar.U-förmige innere Well-Kontur für einfache Identifizierung
Eppendorf twin.tec™ PCR Plates bieten Ihnen die Vorteile zweier Materialien: die Wells werden aus produktionsreinem Polypropylen gefertigt, dem meistgenutzten und erfolgreichsten Material für PCR Gefässe Polycarbonat, ein besonders steifes Material, bildet Plattenoberfläche und Rand (skirt). Diese Kombination von zwei Materialien zu einer Platte wird durch ein innovatives Spritzgussverfahren ermöglicht: die Twin-Shot-Technologie.Eppendorfs zertifizierter Reinheitsstandard - PCR clean - garantiert, dass die Eppendorf twin.tec PCR Plates frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren sind.
allgemeine Produktmerkmale
Extrem dünnwandige Polypropylen Wells für optimale Wärmeübertragung
Extrem robuste Rahmen aus Polycarbonat für höchste Stabilität und Verwindungssicherheit
Erhöhte Well Ränder für effektives Verschliessen reduzieren aus das Risiko von Kreuzkontamination
Autoklavierbar (121°C, 20 min.)
Zertifiziert als frei von nachweisbarer humaner DNA, DNase, RNAse und PCR-Inhibitor1
Auch mit individuellem Barcode erhältlich (nicht bei unskirted PCR-Platten)
Produktmerkmale der twin.tec PCR Plate 96, skirted
Kompatibel mit automatisierten Systemen
Skirted für Beschriftung oder Barcode
150μl max. Well Volumen (bei Verwendung mit Cap Strips)
Produktmerkmale der twin.tec PCR Plate 96, semi-skirted
Semi-skirted für Beschriftungen und Barcode
250μl max. Well Volumen (bei Verwendung mit Cap Strips)
Produktmerkmale der twin.tec PCR Plate 96, unskirted
Erhältlich mit regular-profile (250μl) oder low-profile (150μl) Wells
Produktmerkmale der twin.tec PCR Plate 96, unskirted, teilbar
Kann in 4 Segmente á 24 Wells unterteilt werden
Erhältlich mit regular-profile (250μl) oder low-profile (150μl) Wells
Produktmerkmale der twin.tec microbiology PCR Plate
Steril, einzeln geblistert
Zertifiziert als PCR clean
Zusätzlich frei von bakterieller DNA
Für alle Anwendungen, bei denen absolute Reinheit oder nachweisbare Freiheit von bakterieller DNA erforderlich ist
Produktmerkmale twin.tec PCR Plate 384
Skirt optimiert für Automatisierung und Barcoding
Ideal für die meisten gängigen 384 Well Thermocycler, insbesondere für den Eppendorf Mastercycler™ pro 384
45μl max. Well Volumen
1 Zertifikate oder Testverfahren und weitere Informationen auf Anfrage.
Typ: 384, skirted (Wells farblos)
Farbe: Farblos
Specifications
Inklusive Barcode | |
384 | |
U | |
Automatisierte Systeme |
Polypropylen | |
45 μl | |
25 |