Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Mehrkanalpipette
Die PIPETMAN™ L Mehrkanalpipette wurde für Leistung und Komfort entwickelt und ist in einer umfassenden Auswahl an Modellen erhältlich, die an Ihre Anforderungen im Labor angepasst sind.Die komfortablen, präzisen und zuverlässigen PIPETMAN™ L Mehrkanalmodelle mit variablem Volumen bieten eine optimierte Leistung über alle Kanäle für eine gleichmäßige Probenabgabe und sind perfekte Lösungen beim Pipettieren auf Mikrotiterplatten.
984.30 CHF - 1137.30 CHF
Spezifikation
Kompatible Spitzen | Die meisten großen Marken |
---|---|
Autoklavierbar | Autoclavable |
Farbe | Blau |
Abgabegeschwindigkeit | Manual |
Einwegprodukt | Reusable |
Produktcode | Marke | Modell | Anzahl Kanäle | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Anzahl Kanäle | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17349013
|
Gilson™
FA10035 |
8x200LVR | 8 | 200 μl |
984.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17369013
|
Gilson™
FA10037 |
8x300LVR | 8 | 300 μl |
984.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17359013
|
Gilson™
FA10036 |
12x200LVR | 12 | 200 μl |
1137.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17379013
|
Gilson™
FA10038 |
12x300LVR | 12 | 300 μl |
1137.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
PIPETMAN™ L-Pipetten mit Luftverdrängung sind mit festen oder variablen Volumina erhältlich und decken einen vollständigen Volumenbereich ab, einschließlich:
• Einkanalmodelle mit variablem Volumen für einen Volumenbereich von 0,2 μl bis 10 ml
• Mehrkanalmodelle mit variablem Volumen für einen Volumenbereich von 0,5 μl bis 1.200 μl, einschließlich vier Modelle mit V-Ring (VR) unten an den Spitzenhaltern für eine optimale Passform bei den meisten Spitzenmarken, die einen Volumenbereich von 20 μl bis 300 μl abdecken
• Einkanalige Modelle mit festem Volumen von 1 μl bis 5.000 μl
Spezifikation
Die meisten großen Marken | |
Blau | |
Reusable | |
Polypropylen | |
Keine | |
Pipette | |
Certified Quality |
Autoclavable | |
Manual | |
Ergonomic | |
Pipetman™ L | |
Non-sterile | |
Manual Liquid Handling |