Learn More
Gilson™ Pipetman™ Diamond™ Spitzen, Nachfüllblister, gefiltert
Die einzeln verpackten Gestelle mit Spitzen sind praktisch, sauber und umweltfreundlich
Marke: Gilson™ F172703
95.20 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21712" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.50000kg
Description
- Farbkodierte Gestelle zur Kennzeichnung von Spitzenmodellen und PIPETMAN Modellkompatibilität
- Erhältlich in autoklavierbarer oder Gamma-sterilisierter Ausführung
- Passend für PIPETMAX (spezielle validierte Spitzen für die Verwendung mit 384-Well Platten)
- 10 einzeln eingeschweißte Gestelle mit je 96 Spitzen
- Gebrauchsfertig
Specifications
20 bis 300 μl | |
steril | |
Nicht autoklavierbar | |
10,87 in. | |
Blister Refill | |
Green | |
Gilson Pipetman | |
Pipetman™ Diamond™ | |
Rectangular |
Gefiltert | |
Clear | |
DF300ST; Filter | |
5,1 cm | |
Tips Blister Refill | |
Single-use | |
Ja | |
Polypropylen | |
Certified Quality |