Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Diamond Nachfüll-Blisterpackung Pipettenspitzen
Autoklavierbar oder mit gamma-Strahlen sterilisiert
73.10 CHF - 222.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Produktlinie | Pipetman™ Diamond™ |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Gefiltert | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Gefiltert | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15247783
|
Gilson™
F172511 |
100 bis 1000 μl | Ungefiltert | Steril |
87.90 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15237783
|
Gilson™
F172510 |
100 bis 1000 μl | ohne Filter | nicht steril |
77.65 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15707627
|
Gilson™
F172313 |
2 bis 30 μl | mit Filter | steril |
188.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15227783
|
Gilson™
F172311 |
2 bis 200 μl | Ungefiltert | Steril |
83.35 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15267783
|
Gilson™
F172613 |
100 bis 1000 μl | Gefiltert | Steril |
222.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15257783
|
Gilson™
F172513 |
2 bis 200 μl | Gefiltert | Steril |
188.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15297773
|
Gilson™
F172211 |
0.1 bis 20 μl | Ungefiltert | Steril |
99.30 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15217783
|
Gilson™
F172310 |
2 bis 200 μl | ohne Filter | nicht steril |
73.10 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15207783
|
Gilson™
F172213 |
0,1 bis 10 μl | mit Filter | steril |
221.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15287773
|
Gilson™
F172210 |
0,1 bis 20 μl | ohne Filter | nicht steril |
87.90 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Die farbcodierte Spitzenverpackung entspricht den Industriestandards für die Volumenfarbe, die den Pipetten entspricht
- Verfügt über Graduierungen für unterschiedliche Volumina, die eine schnelle Überprüfung beim Ansaugen von Proben ermöglichen
- Standard- oder Filterspitzen
- Zur Verwendung mit 384-Well-Spitzen validiert F172211G, F172311G und F17511G
Spezifikation
Durchsichtig | |
Pipetman™ Diamond™ | |
Polypropylen |