Learn More
Thermo Scientific™ Western-Blotting-Filterpapier, extra dick, 20 cm x 20 cm
Vorgeschnittene Baumwollblätter für die nasse und halbtrockene, passive und elektrophoretische Übertragung von Proteinen aus Polyacrylamidgelen auf PVDF, Nitrozellulose und andere Membranen.
Marke: Thermo Scientific™
121.87 CHF gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 3.62870kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Western Blotting Filter Paper sind vorgeschnittene Baumwollblätter für die nasse und halbtrockene, passive und elektrophoretische Übertragung von Proteinen aus Polyacrylamidgelen (SDS-PAGE) auf PVDF, Nitrozellulose und andere Membranen.
Blotting-Papierblätter sind erforderliche Bestandteile von Transfersandwiches und -kassetten, die normalerweise für verschiedene Arten von Proteinen oder Nukleinsäuren, Gel-zu-Membran- und Transferprotokollen zusammengestellt werden müssen. Hochwertige Filterpapiere für Pierce Western Blotting sind in Standarddicken und als extradicke Blätter erhältlich, die für den praktischen Einsatz mit Mini-Gelen vorgeschnitten sind.Leistungsmerkmale:
Hochwertig – Papier aus sauberer Baumwollzellulosefaser, hergestellt mit additivfreiem Reinstwasser zur Eliminierung von Quellen für Hintergrundsignale und Artefakte
Anwenderfreundlich – Vorgeschnittene Filterpapierbögen in verschiedenen praktischen Größen für die meisten Mini-Gelgrößen, Tanktransferkassetten und Semi-Dry Blotter
Zwei Stärken – Entscheiden Sie sich für Papier mit standardmäßiger Stärke für traditionelle Verfahren oder für extradickes Filterpapier für Blotting mit hoher Kapazität oder zur Vermeidung von Mehrfachblättern
Validiert – Getestet und empfohlen für die Verwendung mit Proteinmethoden, einschließlich des Thermo Scientific Pierce Fast Semi-Dry Blotters (Art.-Nr. 88217)
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Papier | |
Baumwolle | |
2,5 mm |
Western Blotting-Filterpapier, extradick, 20 cm x 20 cm | |
Blatt | |
50 Blatt | |
Western Blotting-Filterpapier |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.