Learn More
Fisherbrand™ pH/Pt1000-Elektrode
Diese Gelelektrode mit stoßfestem Epoxidgehäuse und geschütztem Kopf für den Außeneinsatz eignet sich optimal zur Messung von 2 Parametern für pH-Wert und Temperaturen.
103.56 CHF - 178.08 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
---|---|
Länge (metrisch) | 120 mm |
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11709808
|
Fisherbrand™
|
BNC-Stecker |
178.08 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11729808
|
Fisherbrand™
|
DIN-Stecker |
103.56 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Eine einzelne Sonde für das Messen von 2 Parametern, pH und Temperatur
- Pt1000-Sensor ist mit pH-Messgeräten kompatibel
- Gelelektrode mit stoßdämpfendem Epoxidkörper und geschütztem Kopf für den Einsatz vor Ort
- Flüssigkeit für Laborelektroden aus Elektrolytglas
- Ein 1 m-Kabel mit BNC- oder DIN-Stecker für pH und 2 Bananenstecker mit 4 mm für die Temperatur sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
12 mm | |
120 mm | |
0 bis 14 | |
0 °C bis 80 °C |