Learn More
Patulin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10572821
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Verpackung:
Glasflasche
149-29-1
C7H6O4
154.12
MFCD00005858
ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYSA-N
patulin, clavacin, expansin, clavatin, claviform, expansine, patuline, clairformin, claviformin, gigantin
4696
CHEBI:74926
4-Hydroxy-4,6-Dihydrofuro[3,2-c]Pyran-2-on
C1C=C2C(=CC(=O)O2)C(O1)O
149-29-1
C7H6O4
154.12
MFCD00005858
ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYSA-N
patulin, clavacin, expansin, clavatin, claviform, expansine, patuline, clairformin, claviformin, gigantin
4696
CHEBI:74926
4-Hydroxy-4,6-Dihydrofuro[3,2-c]Pyran-2-on
C1C=C2C(=CC(=O)O2)C(O1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Patulin
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 108.0°C to 111.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 mg
Merck Index 15, 7158
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,soluble in ethyl and amyl acetate,insoluble in petroleum ether
Formelmasse 154.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Patulin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.