Learn More
Sartorius™ Entris™ II Essential Analysewaage
Entris™ II Waagen der Essential Serie liefern dank monolithischer Wägezellentechnologie äußerst präzise Ergebnisse und die schnellste Stabilisierungszeit ihrer Klasse durch modernste Wägesensoren und eine hohe chemische Beständigkeit.
1840.00 CHF - 2690.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CSA-Nummer 80000336/CE-Zertifikat |
---|---|
Anschlusstyp | 9-poliger USB C |
Displaytyp | Intuitiver, verschleißfester LED-Bildschirm mit Touchtechnologie |
Lesbarkeit | 0,1 mg |
Enthält | Waagschale, Unterschale, Netzgerät mit länderspezifischen Adaptern, Windschutz, für Modelle mit Analysenwindschutz |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Kalibrierung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Kalibrierung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16384738
|
Sartorius™
BCE64-1S |
60 g | Keine interne Kalibrierung |
2195.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16314748
|
Sartorius™
BCE64I-1S |
60 g | Intern |
2010.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16324688
|
Sartorius™
BCE124-1S |
120 g | Keine interne Kalibrierung |
1840.00 CHF
1 Einheit |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16354688
|
Sartorius™
BCE124I-1S |
120 g | Intern |
2120.00 CHF
1 Einheit |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16384698
|
Sartorius™
BCE224-1S |
220 g | Keine interne Kalibrierung |
1955.00 CHF
1 Einheit |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16314708
|
Sartorius™
BCE224I-1S |
220 g | Intern |
2690.00 CHF
1 Einheit |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Description
Entris™ II Waagen der Essential Serie liefern dank monolithischer Wägezellentechnologie äußerst präzise Ergebnisse und die schnellste Stabilisierungszeit ihrer Klasse durch modernste Wägesensoren und eine hohe chemische Beständigkeit.
- Hochwertige Standards, hergestellt in Deutschland
- Ausgezeichnete Wiederholbarkeit mit rechteckiger Wägeschale
- Überlastschutz
- Robustes Design, wiegt bis zu einer voreingestellten Menge
- Hohe chemische Beständigkeit
- Hergestellt aus strapazierfähigem Polybutylenterephthalat (PBT), Edelstahl und Glas
- Verhindert Kreuzkontamination.
- Abwischbares Design
- Leicht abnehmbare Teile
- Effektiver Windschutz
- Minimiert Wägefehler, die durch elektrostatisch aufgeladene Proben verursacht werden, durch Verwendung speziell beschichteter Glasteile und isoCAL (Kalibrierung und Einstellung mit internem Standard) für genauste Ergebnisse
- Gewährleistet SOP-konformen Betrieb mit eigenständiger Benachrichtigung, wenn die Kalibrierung außerhalb des normalen Bereichs liegt
- Kombiniert intuitive, verschleißfeste LED- und Touch-Technologie
- Plug-and-Play-Komfort
- Datenausgabe für dynamische Wägeanwendungen
- Passt sich einfach an Ihre Umgebungsbedingungen an
- 12 Integrierte Anwendungen
- GLP-/GMP-konforme Ausdrucke
- Moderne Konnektivitätsmethoden
- Kennwortschutz für sicheren Betrieb
Specifications
CSA-Nummer 80000336/CE-Zertifikat | |
Intuitiver, verschleißfester LED-Bildschirm mit Touchtechnologie | |
Waagschale, Unterschale, Netzgerät mit länderspezifischen Adaptern, Windschutz, für Modelle mit Analysenwindschutz | |
Analysenwaagen | |
1,5 s | |
317 mm | |
345 mm |
9-poliger USB C | |
0,1 mg | |
PBT, Glas, Edelstahl | |
0,1 mg | |
Analysenwaage | |
219 mm | |
100/240 VAC (±10%) |