Learn More
Karl Fischer Aqualin™ Komplettkit 5K für die Karl-Fischer-Titration nach Volumetrie, Fisher Chemical
114.00 CHF - 338.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11433813
|
Fisher Chemical
K/2250R/08 |
500 mL | Bernsteinfarbene Glasflasche |
114.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10092042
|
Fisher Chemical
K/2250R/15 |
1 l | Bernsteinfarbene Glasflasche |
338.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Volumetrisches Reagenz mit einer Komponente für die Analyse von Aldehyden und Ketonen mit hohem Wassergehalt
- Wasseräquivalent: 5,0 mg H2O/ml
- Unbegrenzte Wasserkapazität
- Führen Sie vor der Verwendung eine Titer-Bestimmung durch
- Pyridinfrei