Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A122 Tragbares Leitfähigkeitsmessgerät
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A122 tragbaren Leitfähigkeitsmessgerät, einem anwenderfreundlichen Messgerät für einfache Tests im Außenbereich, können Sie einfache Leitfähigkeits-, TDS- und Temperaturmessungen durchführen
782.50 CHF - 1262.50 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) | 0,5 % des Messwerts ±1 Stelle |
---|---|
Ausgänge | Keine |
Measurement Modes | Leitfähigkeit oder TDS mit Temperatur, TDS with Temperature |
Kompatible Sonden | 2- oder 4-Zellen-Leitfähigkeitssensoren mit integrierter Temperaturmessung |
Zellkonstante | 0,001 bis 10 cm-1 |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11621449
|
Thermo Scientific™
STARA1220 |
Orion Star A122 Tragbares Leitfähigkeits/TDS-Messgerät | Star A122, Leitfähigkeitsmessgerät, 4 AA-Batterien, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung und Prüfzertifikat des Messgeräts |
782.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11631449
|
Thermo Scientific™
STARA1225 |
Orion Star A122 Tragbares Messgerätekit mit 2-Zellen-Leitfähigkeitssensor, Lösungen, Schutzhülse für Messgerät und Transportkoffer | Star A122 Leitfähigkeitsmessgerät, 011050MD Orion 2-Zellen-Leitfähigkeitssensor, 011007 Orion 1413 µS Leitfähigkeitsstandard, Schutzhülse für Messgeräte, Hartschalenkoffer, 4 AA-Batterien, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung und Testzertifikat für Messgeräte |
1262.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A122 tragbaren Leitfähigkeitsmessgerät, einem anwenderfreundlichen und kostengünstigen Messgerät für einfache Leitfähigkeitsanalysen im Außenbereich, können Sie einfache, routinemäßige Leitfähigkeits-, TDS(Total Dissolved Solids)- und Temperaturmessungen durchführen. Gewinnen Sie temperaturkompensierte Messwerte anhand von linearen Optionen mit Referenztemperaturen von 20 oder 25 °C. Dank der einfachen Tastaturbelegung und Bildschirmanweisungen lassen sich die Einrichtungsmenüs einfach steuern und konsistente Kalibrierungen gewährleisten. Dieses wasserdichte Messgerät verfügt über ein Gehäuse der Schutzart IP67 zum sicheren Schutz in Außenbereichen.
Thermo Scientific Orion Star A122 Tragbare Leitfähigkeitsmessgeräte sind eine einfache, preiswerte Lösung für Ihre routinemäßigen Probenanalysen im Außenbereich. Mit ihrer hervorgehobenen Messtaste, ihren wählbaren Lesemodi und ihrer Messbeständigkeitsanzeige liefern Ihnen unsere einfachen Orion Star A122 Leitfähigkeitsmessgeräte Messwerte, denen Sie vertrauen können – und das zu einem attraktiven Preis.
- Messen Sie Leitfähigkeit oder TDS-Wert sowie die jeweilige Temperatur
- Führen Sie eine automatische oder manuelle Kalibrierung mit einem Punkt durch
- Automatisch umschaltbare Leitfähigkeitswerte bieten im gesamten Messbereich konsistente Messergebnisse
- Nutzen Sie einen linearen Temperaturausgleich mit einer Referenztemperatur von 20 oder 25 °C
- Die wesentlichen Messungen werden auf der vereinfachten, leicht ablesbaren Anzeige durch ein Symbol für die Temperatur, die Stabilität und den Zustand der Elektroden angezeigt
- Anwenderfreundliche Bedienung mit einfachen Bildschirmanweisungen zur Kalibrierung
- Einfache Abrufbarkeit der Kalibrierungsdaten zur Verfahrensüberprüfung
- Dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers bleiben 50 Werte des internen Datenprotokolls sowie die Geräteeinstellungen selbst bei Stromausfall erhalten
- Flexible Energieversorgung durch AA-Batterien oder optionales Universalnetzteil
- Das Gehäuse der Schutzklasse IP67 ist wasserdicht und somit auch beim Einsatz in rauen Außenbereichen sicher geschützt
- Die Messgeräte-Kits verfügen über ein Hartschalengehäuse und Schutzhülsen für die Elektrodenhalter, einen verstellbaren Handgelenk-/Tragegurt sowie ein integriertes Messgerätestativ
- Alle Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A und drei Jahre Austauschgarantie
Haftungsausschluss für die Einschränkung auf interne Forschungsarbeiten: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Spezifikation
0,5 % des Messwerts ±1 Stelle | |
Leitfähigkeit oder TDS mit Temperatur, TDS with Temperature | |
0,001 bis 10 cm-1 | |
1 | |
Min. 0,01 μS, automatische Messbereichswahl mit bis zu 3 Dezimalstellen | |
20, 25 °C | |
1 mg/l | |
Linear (0,02 bis 9,99) | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
LCD | |
50 | |
Interner Datenpunktspeicher | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
Universalnetzteil 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 V AC (separat erhältlich, Kat.-1010003) | |
0,5 kg | |
3 Jahre Messgerät | |
Orion Star A122 Tragbares Messgerät zur Messung von Leitfähigkeit/TDS/Temperatur | |
Smart Stability und Smart Averaging | |
Englisch | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
4 x AA (im Lieferumfang enthalten) |
Keine | |
2- oder 4-Zellen-Leitfähigkeitssensoren mit integrierter Temperaturmessung | |
Leitfähigkeit und Temperatur | |
0,01 μS/cm bis 200,0 mS/cm | |
Linear | |
1 to 19,999 mg/L | |
0,5 % des Messwerts ±1 Stelle | |
-5 °C bis +105 °C | |
±0,1 °C | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Protokoll und Einstellungen | |
Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read-Messmodus und manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung | |
8-poliger MiniDIN-Anschluss (Leitfähigkeitssensor mit integrierter Temperaturmessung) | |
Gehäuse IP67 | |
24 x 10 x 6,5 cm (9,5 x 3,9 x 2,6 in.) | |
2 lb. | |
5 bis 85%, nicht kondensierend | |
4 Batterien Typ AA (mitgeliefert) oder Universalnetzteil (separat erhältlich) | |
Einfache Bedienung dank beleuchteter Tasten für Messung, Blättern und Schnellzugrifftasten | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
1 | |
2000 h |