Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Chlorid-Elektroden
Die Thermo Scientific™ Orion 931701 Chlorid-Elektrode ist für die Bestimmung des freien Chlorids in einem Bereich von 1 x 10-5 M bis 1 M konzipiert.
Marke: Thermo Scientific™ 9417SC
700.62 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21700" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.49480kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 931701 Chlorid-Elektrode ist für die Bestimmung des freien Chlorids in einem Bereich von 1 x 10-5 M bis 1 M konzipiert.
Die Orion 931701 Chlorid-Elektrode ersetzt die Orion 92-17 Chlorid-Elektrode und kann in Anwesenheit geringer Konzentrationen an Sulfid, Iodid und Cyanid verwendet werden.
- Kalibrierstandards: 941706 (0,1 M NaCl); 941707 (100 ppm Cl); 941708 (1.000 ppm Cl)
- Erforderliche ISA: 940011 oder 941709/CISA
Spezifikation
Schraubverschluss | |
Mit Schraubverschluss | |
Ionenselektive Kombinationselektrode |
Festkörper, Halbzelle | |
Chloridelektroden können auf jedem ISE-Messgerät mit BNC-Anschluss verwendet werden. Die Elektroden können auch auf Messgeräten mit einer Vielzahl von Eingängen verwendet werden, wenn ein Adapterkabel verwendet wird. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.