Learn More
GeneBLAzer™ OPRL1-Gqi5-NFAT-bla FreeStyle™ 293F Zellen
GeneBLAzer™ OPRL1-Gqi5-NFAT-bla FreeStyle™ 293 F-Zellen enthalten den humanen Opioid/Opiat-Rezeptor-ähnlichen-1 Rezeptor (OPRL1).
Marke: GeneBLAzer™ K1714
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Gen-Symbol: OPRL1
- Zugangsnummer: NM_000913
- Bevölkerungsstatus: Einzelzelliger Klonursprung
- Verfahren: FRET
- GeneBLAzer™ Gqi5-NFAT-bla FreeStyle™ 293F-Zellen (Kat.-Nr. K1539) enthalten das chimäre Gqi5-G-Protein und das Beta-Lactamase-Reportergen, die unter Kontrolle des NFAT-Response-Elements (nuclear factor of activated T-cells) stehen.
- OPRL1-Gqi5-NFAT-bla FreeStyle™ 293F-Zellen wurden unter variablen Bedingungen wie DMSO-Konzentration, Zellzahl, Stimulationszeit und Substratladezeit auf Assayleistung getestet und funktionell für Z‘-Faktor- und E50 -Konzentrationen von Orphanin FQ/Nociceptin validiert. Diese Daten sind in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assayleistung enthalten.
- Orphanin FQ/Nociceptin und OPRL1 sind in verschiedene physiologische Funktionen involviert. Am besten bestimmt sind ihre Beteiligung an der Vermittlung von Schmerzen im zentralen Nervensystem sowie ihre möglichen Rollen in den Bereichen Opiattoleranz, Opiatabhängigkeit und -entzug sowie Bewältigung von Stress und Angstzuständen. Durch den Einsatz von Antagonisten, Antisense-Oligonukleotiden und transgenen Knockout-Mutanten wurde OPRL1 in zusätzliche Bereiche wie Lernen, Gedächtnis und Reproduktion eingebunden.
Spezifikation
Wird auf Trockeneis geliefert und sollte sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff gelagert werden | |
GPCRs | |
2 x 106 Zellen |
Fluoreszent | |
GeneBLAzer™ OPRL1-Gqi5-NFAT-bla Freestyle 293F cells, GeneBLAzer™ OPRL1-Gqi5-NFAT-bla Freestyle 293F Assay | |
Teilende Zellen |