Learn More
Hamilton™ Montierte Schlaucheinheiten mit Einfachansatz
Bieten eine Vielzahl von Verbindungslösungen im Labor.
Marke:  Hamilton™ 90612
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11543084
  • 42.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verbindungsstück aus CTFE
  • Schläuche aus PTFE
  • Für Luer-Buchsen
  • Verschiedene Messgeräte und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
CTFE (Anschlussstück), PTFE (Schläuche)
304.8 mm
1/Packung
Luer, weiblich
12 G
Schlaucheinheit
12 ga. Anschlüsse