Learn More
Hamilton™ Montierte Schlaucheinheiten mit Einfachansatz
Bieten eine Vielzahl von Verbindungslösungen im Labor.
Marke: Hamilton™ 90666
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Verbindungsstück aus CTFE
- Schläuche aus PTFE
- Für Luer-Buchsen
- Verschiedene Messgeräte und Längen erhältlich
Spezifikation
CTFE (Anschlussstück), PTFE (Schläuche) | |
Individuell | |
1/Packung | |
Luer, weiblich |
16 ga. | |
Schlaucheinheit | |
16 ga. Anschlüsse |