Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Nylaflo™ Nylonmembran-Scheibenfilter
Ein äußerst vielseitiger Labor-Membranfilter.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 66602
Additional Details : Gewicht : 0.33250kg
Beschreibung
- Chemische Kompatibilität mit Estern, Basen und Alkoholen, natürlicherweise hydrophil
- HPLC-zertifiziert
- So können Sie sicher sein, dass der Filter Ihrer Analyse keine Artefakte hinzufügt
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Nylon (hydrophil) | |
Unsteril | |
127 μm |
0,2 μm | |
100/Packung | |
47 mm |