Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelte Kolben mit Filterkappen
Erreichen Sie eine maximale Adhäsion für eine Vielzahl von Zelltypen mit Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelten Kolben mit Filterkappen.
143.00 CHF - 291.00 CHF
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Flaschenhalstyp | Barcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Flaschenhalstyp | Barcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10205232
|
Thermo Scientific™
178983 |
175 cm2 | Gerade | Barcode 128 |
291.00 CHF
32 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12344183
|
Thermo Scientific™
178985 |
175 cm2 | Gerade | Ja |
173.00 CHF
32 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12304193
|
Thermo Scientific™
178885 |
175 cm2 | Gerade | Nein |
177.00 CHF
32 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10127340
|
Thermo Scientific™
178883 |
175 cm2 | Gerade | Nein |
143.00 CHF
32 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10170961
|
Thermo Scientific™
178905 |
80 cm2 | Gerade | Nein |
176.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Erreichen Sie eine maximale Adhäsion für eine Vielzahl von Zelltypen mit Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelten Kolben mit Filterkappen. Diese Kolben verfügen über die firmeneigene Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung, damit ein konsistentes Zellwachstum gewährleistet ist. Die Filterkappen ermöglichen eine konstante Belüftung und minimieren das Risiko einer Kontamination.
Merkmale:- Die Nunclon Delta Zertifizierung inklusive Tests für vier verschiedene Zelltypen ist in jedem Behälter enthalten.
- Kurze, breite Hälse, gerade Seitenwände und Kappen mit 1/3 Umdrehungen sind für den Roboterbetrieb optimiert.
- Filterkappen sorgen für einen konstanten Gasaustausch.
- Mit Barcode Typ 128 versehene 175 cm2-Kolben sind für die Automatisierung geeignet
- Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei.
Spezifikation
Steril | |
Filter |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.