Learn More
Nasco Sludge Judge™ II Komplettsystem
Hergestellt aus starren Kunststoffschläuchen in drei 5 ft. (1,53 m) Abschnitten, bietet maximale Festigkeit für die Flüssigkeitsprobenahme über große Entfernungen
Marke: Nasco B01355WA
Additional Details : Gewicht : 1.70000kg
Beschreibung
Hergestellt aus starren Kunststoffschläuchen in drei 5 ft. (1,53 m) Abschnitten, bietet maximale Festigkeit für die Flüssigkeitsprobenahme über große Entfernungen
Sludge Judge™ II besteht aus Kunststoffschläuchen mit 1-1 /4 Zoll (3,18 cm) Außendurchmesser, was zur doppelten Kapazität und einem System führt, das nach der Montage sehr starr ist.
- Entwickelt für die Probenahme von 5 % oder weniger Feststoffen
- Fasst 6 Unzen pro Fuß (178 ml pro 0,31 m) und kann entsprechend den Anforderungen des Auftrags montiert werden
- Fügen Sie je nach Bedarf Abschnitte hinzu oder entfernen Sie sie. Die 1-Fuß-(31 m)Markierungen am Schlauch helfen dabei, die Schlammmenge im Tank zu bestimmen.
- Das Gerät besteht aus 3 5 Fuß (1,53 m) langen Abschnitten (Oberteil, Verlängerung, Unterteil) oder einzelne Abschnitte können nach Bedarf kombiniert werden
- Nicht autoklavierbar
- 1 Jahr Garantie
Spezifikation
ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003 | |
Polycarbonat mit UV-Stabilisator | |
Gesamtziel: 15 ft.; Abschnitt: 5 ft. | |
1,25 in. |
Probenahme 5 % oder weniger Feststoffen | |
Sludge Judge™ II Probenehmer mit großer Kapazität | |
Gesamtziel: 4,6 m; Abschnitt: 1,53 m | |
3,18 cm |