Learn More
Macherey-Nagel™ NANOCOLOR Rundküvettentest Ammonium 3, mit Barcode, (ca. 20 Bestimmungen)
Garantiert maximale Sicherheit für den Anwender, da die Messung direkt im Reagenzglas erfolgt. Macherey Nagel™ Nanocolor™ Ammonium 3 Röhrentests führen die Messung automatisch durch, nachdem die Küvette in den Küvettenschlitz eingeführt wurde.
Marke: Macherey-Nagel™ 985003
Additional Details : Gewicht : 0.35100kg
Beschreibung
- Photometrische Bestimmung von Phosphat
- Reaktionsbasis basiert auf international anerkannten Standardmethoden wie DIN, EN, ISO, EPA und APHA
- Tests enthalten präzise vordosierte Reagenzien, die direkt gebrauchsfertig sind
- Jede Testbox ist mit einem farbcodierten Etikett ausgestattet und kann deutlich identifiziert werden
Spezifikation
20 Teströhrchen Ammonium 3 1 Röhrchen Nanofix™ Ammonium 3 R2 1 Reagenzglas mit Nullwert “NULL” | |
20 | |
0,04 bis 2,30 mg/l NH4 -N 0,05 bis 3,00 mg/l NH4 */NH3 |
|
15 min |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium nitroprusside, dichloroisocyanuric acid, Na salt