Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Klemmschere aus Polypropylen
Thermo Scientific™ Nalgene Klemmscheren aus Polypropylen sind mit den meisten Laborreagenzien chemisch kompatibel und korrodieren nicht bei Kontakt mit Säuren.
Marke: Thermo Scientific™ 6320-0010
49.86 CHF gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.06750kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Klemmscheren aus Polypropylen sind mit den meisten Laborreagenzien chemisch kompatibel und korrodieren nicht bei Kontakt mit Säuren.
Doppelt wirkende Gelenke bieten zusätzliche Hebelkraft und Langlebigkeit. Die Backen verfügen über ineinandergreifende Zähne, mit denen Objekte fest gegriffen werden können. Der scherenartige Handgriff besitzt eine Sperre zum Arretieren der Spitze in geschlossener Position. Praktische Klammer für Chromatographiesäulen
- Autoklavierbar
- Verfügt über Backen mit ineinander greifenden Zähnen. Damit können Sie Gegenstände fest greifen
Spezifikation
Gerade, mit gezackten Backen | |
Polypropylen | |
Pinzette | |
Scherentyp |
12 | |
Pinzette | |
12/Packung |