Learn More
Thermo Scientific™ Nalgen™ Kryoboxen für Locator™ und Locator Plus Systeme
Umfassende Lösung für die Verwendung von Kunststoff anstelle von Hartfaser verfügbar
Marke:  Thermo Scientific™ CS509X5
428.53 CHF gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13487649
  • 463.80 CHF / 20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Umfassende Lösung für die Verwendung von Kunststoff anstelle von Hartfaser verfügbar Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoboxen für Locator™ und Locator Plus-Systeme können mit Edelstahlgestellen in Thermo Scientific Ultratiefkühlgeräten verwendet werden.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 in. Höhe: 2.0 ml, 81 Fläschchen pro Packung, Karton mit 20
7,06 cu. ft.
Fläschchen (81)
Locator Jr. Plus, Locator 4 Plus, Locator 6 Plus
2 mL