Learn More
Eppendorf™ MTP-Gehänge
Zur Verwendung mit dem Eppendorf Rotor A 4-62-MTP
Marke: Eppendorf™ 5810702003
1344.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23292" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 3.15000kg
Beschreibung
- Behälter für Mikrotiterplatten
- Für Ausschwingrotor 4 x 250 ml
- Für 4 Mikrotiterplatten oder 1 DeepWell-Platte
Spezifikation
Nachrüstkit für MTP-Becher | |
Rotor A-4-62-MTP |