Learn More
MP Biomedicals™ Humanserum, Typ AB
Goldgelbe Flüssigkeit. Mit nachweislich schnellerem Wachstum vieler menschlicher Zelllinien und mit einem kleineren Anteil an Serum als gemischtes Blutgruppenserum.
Marke: MP Biomedicals™ 092938249
429.99 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21857" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.12780kg
Spezifikation
US-Vorschriften | |
-20 °C | |
Flüssigkeit | |
100 ml | |
0,1 μm Filtration | |
Ja | |
Nein | |
7 bis 8 |
Goldgelb | |
Human | |
Humanserum | |
Steril | |
Für schnelleres Wachstum vieler menschlicher Zelllinien | |
≤ 26 mg/dl | |
263 bis 323 mOsm/kg | |
5,5 bis 7,5 g/dl |