Learn More
Invitrogen™ NeuroTrace™ Multicolor Tissue-Labeling Kit - DiO, DiI, DiD pastes, 500 mg each
Enthält je eine Paste aus DiI, DiO oder DiD, die in ein inertes, wasserfestes Gel gemischt wird
Marke: Invitrogen™ N22884
1227.40 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
- Gebrauchsfertig geliefert und kann direkt auf lebende oder feste Gewebeproben mit der Spitze einer Nadel aufgetragen werden
- Verbessert das Eindringen von Farbstoff in gebündelte Neuronen und markiert Axone sowohl auf als auch unter der Oberfläche
Zellanalyse, Zell-Tracing und Zell-Tracking, zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -detektion, neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Grün, Gelb, Rot | |
Kit für die Gewebemarkierung | |
Raumtemperatur | |
Zellmembranen & Lipide |
Fluoreszent | |
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt | |
Fluoreszenzmikroskop | |
NEUROTRACE™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.