Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Lipase Substrate, green fluorescent, 505/515
Grün fluoreszierendes Produkt
Marke: Invitrogen™ E33955
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Das nicht fluoreszierende EnzChek Lipasesubstrat erzeugt in Gegenwart von Lipasen ein grün-fluoreszierendes Produkt (Anregungs-/Emissionsmaxima ca. 507/515 nm) für eine genaue Lipasedetektion in Lösung.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, High-Content-Screening (HCS), Lipase- und Phospholipase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
In einem Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. | |
Fest | |
100 µg | |
Chemisches Substrat | |
1011.15 g/mol |
Fluoreszent | |
EnzChek™ | |
Lipasesubstrat | |
507/515 nm | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.